Läs mer
gamma-Glu-Cys Trifluoroacetic Acid Salt (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Glu-Cys Trifluoroacetic Acid Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O5S.C2HF3O2/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15;3-2(4,5)1(6)7/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);(H,6,7)/t4-,5-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |