Läs mer
gamma-Heptalactone, TRC
Produktkod. 30397491
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30397491 100 g
1 options
Produktkod. 30397491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH281213100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Heptalactone
CAS 105-21-5
Molekylformel C7 H12 O2
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Heptanolide, 4-Hydroxyheptanoic acid lactone, 4-Propyl-4-butanolide, γ-Propiobutyrolactone, γ-Propyl-γ-butyrolactone
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-5-7(8)9-6/h6H,2-5H2,1H3
LEDER CCCC1CCC(=O)O1
IUPAC-namn 5-propyltetrahydrofuran-2-one
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0837