Läs mer
gamma-hexanolakton, 98 %
Produktkod. 11464187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464187 25 g 25g
11474187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19642.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-06-7
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00005401
InChI-nyckel JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC-namn 5-etyloxolan-2-on
LEDER CCC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Hexanolactone
Smältpunkt -18°C
Densitet 1.025
Kokpunkt 218°C to 219°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 25 g
Beilstein 107260
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.