missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gamma-Hydroxy Phenylbutazone, TRC

Produktkod. 30136068
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136068 25 mg
30134789 5 mg
30007346 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94007025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 568-76-3
Molekylformel C19 H20 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 324.37
Synonym 4-(3-Hydroxybutyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione;
IUPAC-namn 4-(3-hydroxybutyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
LEDER CC(O)CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material gamma-Hydroxy Phenylbutazone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O3/c1-14(22)12-13-17-18(23)20(15-8-4-2-5-9-15)21(19(17)24)16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17,22H,12-13H2,1H3
Formel vikt 324.1474
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.