Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad 2 mil polyeten papperskorg
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Förpackad i ett ISO6-renrum
- 2 mil klar polyeten
- Varje förpackning innehåller ett partinummer för spårbarhet
- Intyg om överensstämmelse och bestrålning skickas med försändelsen
- Förpackad i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-påsar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | 1 förpackning |
| Material | LDPE |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 71 x 61 cm (28 x 24 tum) |
| Produkttyp | Renrumspåsar |
| Kapacitet (metrisk) | 16.3 L |
| Tjocklek (metrisk) | 0.05 mm |