Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad absorberande handduk, 4 lager
Produktkod. 18899816 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Kvantitet:
13720 Pk.
490 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18899816 490 Pk.
18833617 13720 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18899816 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 770ST14_490PCS
Beräknad leverans: 01-06-2027
Högt absorberande, scrim-förstärkta sterila handdukar.
  • Gamma-bestrålade, icke-vävda handdukar har en mycket hög absorptionsförmåga vilket gör att torkningsjobben kan slutföras snabbt
  • Produkten består av flera lager högkvalitativ cellulosavävnad med scrimförstärkning mellan lagren för ökad hållbarhet och god skrubbfunktion
  • Noterad för att ha lite ludd och bra torkegenskaper för torkning
Specifikationer
Produkttyp Skrubbare
Färgkodad Nej
Typ av handtag Hold (Håll)
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om sterilitet
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Torkning
Längd (engelska) 18 tum
Kvantitet 490 Pk.
Bredd (engelska) 18 tum