Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad Bic Penna
Produktkod. 17776899 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Färg:
Blått
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17776899 Svart
17786899 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17776899 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer S01PENBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15395.00 SEK
    11933.08 SEK / Paket med 500
    Save 3461.92 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-05-2027
Klara att använda gammabestrålade pennor och markörer eliminerar riskerna med ytsanering.
  • Gamma bestrålat
  • Parti kontrolleras
  • Färdig att använda
  • Förpackad i lätt att öppna Tyvek™ skala påsar
  • Minimera föroreningsriskerna
  • Förenklar överensstämmelse med SOP
  • Eliminera behovet av att torka ned förorenade skrivinstrument
Specifikationer
Produkttyp Renrumspenna
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Sterila
Material Plast
Disponibel Engångsbruk
Certifikat och efterlevnad COC, Certificate of Bestrålning
nr per ärende 500/Cs.
Förpackningstyp Peel Pouch
Längd (metrisk) 14 cm