Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålade mopphinkar
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Förpackad i ett ISO6-renrum
- Stark 4 mil polyeten
- Förpackad i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-påsar
- Förlänger livslängden för skopor i rostfritt stål.
- Eliminerar väntetiden för vaktmästeriautoklavlaster.
- Frigör autoklavresurser och minskar kostnaderna för ånga och WIFI.
- Säkerställer sterilitet och minimerar riskerna för spridning av mögelsporer.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | COC; Intyg om bestrålning |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Rengöring |
| För användning med (utrustning) | Mopp hinkar |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |