Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålade mopphinkar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203243 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Antal per förpackning:
3-pack
4-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal per förpackning unitSize
17788467 3-pack Paket med 50
17798467 4-pack Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17788467 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer S3428CP43
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försteriliserade mopphinkfoder för läkemedelsrengöring.
  • Förpackad i ett ISO6-renrum
  • Stark 4 mil polyeten
  • Förpackad i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-påsar
  • Förlänger livslängden för skopor i rostfritt stål.
  • Eliminerar väntetiden för vaktmästeriautoklavlaster.
  • Frigör autoklavresurser och minskar kostnaderna för ånga och WIFI.
  • Säkerställer sterilitet och minimerar riskerna för spridning av mögelsporer.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad COC; Intyg om bestrålning
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Rengöring
För användning med (utrustning) Mopp hinkar
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
Antal per förpackning 3-pack
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 28 x 34 tum.
Längd (engelska) 28 tum
Bredd (engelska) 34 tum
Produkttyp Täcka
Kapacitet (engelska) 924 oz.
Kapacitet (metrisk) 27.3 L
Längd (metrisk) 71.2 cm
Bredd (metrisk) 86.4 cm