Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad indragbar ultrafin punkt Sharpie
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Gamma bestrålat
- Parti kontrolleras
- Färdig att använda
- Förpackad i lätt att öppna Tyvek™ skala påsar
- Minimera föroreningsriskerna
- Förenklar överensstämmelse med SOP
- Eliminera behovet av att torka ned förorenade skrivinstrument
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Ultrafine |
| Produkttyp | Renrumsmarkör |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Sterila |
| Material | Plast |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Certifikat och efterlevnad | COC, Certificate of Bestrålning |
| Inkluderar | Retractable |
| nr per ärende | 250/Cs. |
| Visa mer |