Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad självförslutande sterilitetsunderhållspåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
16 x 30 tum.
Beskrivning
- Bekväm Self-Seal version eliminerar behovet av en värmeförseglare
- Tillverkad av ett transparent, starkt, 3 mil tjockt polyolefinmaterial av medicinsk kvalitet
- Har en startslits för att underlätta öppning av locket utan behov av skärinstrument som kan skada innehållet
- Gamma bestrålat
- Lot kontrolleras
- Färdig att använda
- Förpackad i lätt att öppna Tyvek™ skala påsar
- Minimera föroreningsriskerna
- Förenklar överensstämmelse med SOP
- Eliminera behovet av att torka ned förorenade skrivinstrument
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC), Certificate of Bestrålning |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | 25 Pk. |
| Material | Polyolefin |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 76,2μ m |
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Tjocklek (engelska) | 3 mil |
| Visa mer |