Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad självförslutande sterilitetsunderhållspåse
BIOPHARMA
Product Code. 17766889 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tum)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tum)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tum)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tum)
56 x 40,6 cm (16 x 22 tum)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tum)
76,2 x 61 cm (24 x 30 tum)
94 x 63,5 cm (25 x 37 tum)
Inkluderar:
1 förpackning
5 förpackningar
Unit Size:
Paket med 250
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B) Inkluderar Unit Size
17766889 94 x 63,5 cm (25 x 37 tum) 1 förpackning Paket med 250
17716889 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tum) 1 förpackning Paket med 500
17890774 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tum) 1 förpackning Paket med 500
17726889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tum) 1 förpackning Paket med 500
17746889 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tum) 1 förpackning Paket med 500
17880774 56 x 40,6 cm (16 x 22 tum) 1 förpackning -
17756889 76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tum) 1 förpackning Paket med 250
17808963 76,2 x 61 cm (24 x 30 tum) 1 förpackning -
17736889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tum) 5 förpackningar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 17766889 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. 3335ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30250.00 SEK
    28698.18 SEK / Paket med 250
    Save 1551.82 SEK
    5% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 18-06-2027
Gamma-bestrålad självförseglingssterilitetsunderhållspåse som används för att täcka inslagna föremål efter sterilisering för att ge skydd mot miljöfaktorer som kan äventyra steriliteten.
  • Bekväm Self-Seal version eliminerar behovet av en värmeförseglare
  • Tillverkad av ett transparent, starkt, 3 mil tjockt polyolefinmaterial av medicinsk kvalitet
  • Har en startslits för att underlätta öppning av locket utan behov av skärinstrument som kan skada innehållet
  • Gamma bestrålat
  • Lot kontrolleras
  • Färdig att använda
  • Förpackad i lätt att öppna Tyvek™ skala påsar
  • Minimera föroreningsriskerna
  • Förenklar överensstämmelse med SOP
  • Eliminera behovet av att torka ned förorenade skrivinstrument
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad COC, Certificate of Bestrålning
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar 1 förpackning
Material Polyolefin
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
Mått (L x B) 94 x 63,5 cm (25 x 37 tum)
Längd (engelska) 37 tum
Bredd (engelska) 25 tum
Produkttyp Täcka
Kapacitet (metrisk) 27.4 L
Längd (metrisk) 94 cm
Bredd (metrisk) 63.5 cm
Tjocklek (metrisk) 76,2 μm