Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad självförslutande sterilitetsunderhållspåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
25.4 x 15.2 cm (6 x 10 in.)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tum)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tum)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tum)
56 x 40,6 cm (16 x 22 tum)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tum)
76,2 x 61 cm (24 x 30 tum)
94 x 63,5 cm (25 x 37 tum)
Inkluderar:
1 Pack
1 förpackning
5 förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Bekväm Self-Seal version eliminerar behovet av en värmeförseglare
- Tillverkad av ett transparent, starkt, 3 mil tjockt polyolefinmaterial av medicinsk kvalitet
- Har en startslits för att underlätta öppning av locket utan behov av skärinstrument som kan skada innehållet
- Gamma bestrålat
- Lot kontrolleras
- Färdig att använda
- Förpackad i lätt att öppna Tyvek™ skala påsar
- Minimera föroreningsriskerna
- Förenklar överensstämmelse med SOP
- Eliminera behovet av att torka ned förorenade skrivinstrument
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2.48 L |
| Certifikat och efterlevnad | COC, Certificate of Bestrålning |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Inkluderar | 1 förpackning |
| Material | Polyolefin |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 76,2μ m |
| Visa mer |