Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad självförslutande sterilitetsunderhållspåse
BIOPHARMA
Produktkod. p-7227832 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tum)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tum)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tum)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tum)
56 x 40,6 cm (16 x 22 tum)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tum)
76,2 x 61 cm (24 x 30 tum)
94 x 63,5 cm (25 x 37 tum)
Inkluderar:
1 förpackning
5 förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 17716889
Brand: Keystone Cleanroom Products 3310ST
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Gamma-bestrålad självförseglingssterilitetsunderhållspåse som används för att täcka inslagna föremål efter sterilisering för att ge skydd mot miljöfaktorer som kan äventyra steriliteten.
  • Convenient Self-Seal Version eliminates the need for a heat sealer
  • Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
  • Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
  • Gamma irradiated
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1.48 L
Certifikat och efterlevnad COC, Certificate of Irradiation
Förslutningstyp Self-adhesive
Färg Clear
Disponibel Single-use
Inkluderar 1 förpackning
Material Polyolefin
Sterilitet Sterile
Tjocklek (metrisk) 76.2 μm
Latexfri Yes
Mått (L x B) 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tum)
Längd (engelska) 10 in.
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 6 in.
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Produkttyp Cover