Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad papperskorg
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Förpackad i ett ISO6-renrum
- 2 mil klar polyeten
- Varje förpackning innehåller ett partinummer för spårbarhet
- Intyg om överensstämmelse och bestrålning skickas med försändelsen
- Förpackad i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-påsar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | COC, Certificate of Bestrålning |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Rengöring |
| För användning med (utrustning) | Papperskorgen |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 5-pack |
| Visa mer |