Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålad papperskorg
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203252 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
55 x 36 tum.
Antal per förpackning:
1 st.
10-pack
2-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 17708477
Brand: Keystone Cleanroom Products S3655CP1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försteriliserade soppåsar för farmaceutiska renrum. Förenkla borttagningen av avfall från ditt aseptiska renrum utan att införa externa källor till mikrobiell kontaminering.
  • Förpackad i ett ISO6-renrum
  • 2 mil klar polyeten
  • Varje förpackning innehåller ett partinummer för spårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse och bestrålning skickas med försändelsen
  • Förpackad i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-påsar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 15 gal.
Kapacitet (metrisk) 56.9 L
Certifikat och efterlevnad COC, Certificate of Bestrålning
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Rengöring
För användning med (utrustning) Papperskorgen
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Antal per förpackning 1 st.
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 55 x 36 tum.
Längd (engelska) 55 tum.
Längd (metrisk) 139.7 cm
Bredd (engelska) 36 tum.
Bredd (metrisk) 91.4 cm
Produkttyp Cleanroom Bags