Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gammastrålningssteriliseringspåse, självförslutande, med gammastrålningsprocessindikator
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Kapacitet (engelska):
135 fl. uns.
220 fl. uns.
330 fl. uns.
450 fl. uns.
690 fl. uns.
84 fl. uns.
927 fl. uns.
Beskrivning
- Keystone Cleanroom Products Självförslutande medicinska polyolefinsteriliseringspåsar kan användas som primär, sekundär eller tertiär förpackning av föremål som kommer att genomgå gammabestrålningsbearbetning eller sterilisering (vilket kommer att kräva slutanvändarsteriliseringsvalidering för att göra det påståendet)
- Lämplig för förpackning av föremål som kommer att utsättas för gammastrålning dosintervall mellan
- 15 kGy och 50 kGy
- Efter bestrålningsbearbetning kommer processindikatorn att ändras från gul till röd
- Påsarna kommer att skydda innehållet från miljöfaktorer, vilket kan äventyra steriliteten
- Tillverkad av ett transparent, starkt, 3 mil tjockt polyolefinmaterial av medicinsk kvalitet med en självtätande självhäftande förslutning
- Har en startslits för att underlätta öppning av påsen utan behov av skärinstrument, vilket kan skada innehållet
- Gammastrålningssteriliseringspåsar är inte autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 135 fl. uns. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.99 L |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Förpackning för gammastrålning |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk produktionsutrustning |
| Material | LDPE |
| Visa mer |