Läs mer
Keystone Cleanroom Products Gammastrålningssteriliseringspåse, självförslutande, med gammastrålningsprocessindikator
Produktkod. 17994291 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
135 fl. oz.
220 fl. oz.
330 fl. oz.
450 fl. oz.
690 fl. oz.
84 fl. oz.
927 fl. oz.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17994291 84 fl. oz.
17974291 135 fl. oz.
17984291 220 fl. oz.
17914301 330 fl. oz.
17904301 450 fl. oz.
17924301 690 fl. oz.
17934301 927 fl. oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17994291 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 3312IRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4250.00 SEK
    3291.80 SEK / Paket med 500
    Save 958.20 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gammastrålningssteriliseringspåsar kan användas som primär, sekundär eller tertiär förpackning av föremål som kommer att genomgå gammastrålningsbearbetning eller sterilisering.
  • Keystone Cleanroom Products Självförslutande medicinska polyolefinsteriliseringspåsar kan användas som primär, sekundär eller tertiär förpackning av föremål som kommer att genomgå gammabestrålningsbearbetning eller sterilisering (vilket kommer att kräva slutanvändarsteriliseringsvalidering för att göra det påståendet)
  • Lämplig för förpackning av föremål som kommer att utsättas för gammastrålning dosintervall mellan
  • 15 kGy och 50 kGy
  • Efter bestrålningsbearbetning kommer processindikatorn att ändras från gul till röd
  • Påsarna kommer att skydda innehållet från miljöfaktorer, vilket kan äventyra steriliteten
  • Tillverkad av ett transparent, starkt, 3 mil tjockt polyolefinmaterial av medicinsk kvalitet med en självtätande självhäftande förslutning
  • Har en startslits för att underlätta öppning av påsen utan behov av skärinstrument, vilket kan skada innehållet
  • Gammastrålningssteriliseringspåsar är inte autoklaverbara
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förpackning för gammastrålning
För användning med (utrustning) Farmaceutisk produktionsutrustning
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
nr per ärende 500
Motståndskraftig mot Externa källor till kontaminering
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 12 x 8 tum.
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Produkttyp Täcka
Kapacitet (engelska) 84 fl. oz.
Kapacitet (metrisk) 2.48 L
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Tjocklek (metrisk) 76,2 μm