Läs mer
Thermo Scientific Chemicals gamma-L-glutamyl-L-glutaminsyra, 98 %
Produktkod. 10675842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675842 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10675842 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228812500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1116-22-9 | C10H14N2O7 | 274.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-L-Glutamyl-L-glutamic acid
CAS 1116-22-9
Smältpunkt 179°C to 182°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H14N2O7
Linjär formel HO2CCH2CH2CH(CO2H)NHCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
MDL-nummer MFCD00002630
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande + 5.00 (20.00°C c=1,0.5N HCl)
Specifik rotation + 5
Synonym gamma-glutamylglutamate, gamma-glutamylglutamic acid, gamma-l-glutamyl-l-glutamic acid, n-gamma-l-glutamyl-l-glutamic acid, 5-l-glutamyl-l-glutamate, unii-6018kcn7x2, s-2-s-4-amino-4-carboxybutanamido pentanedioic acid, 2s-2-4s-4-amino-4-carboxybutanamido pentanedioic acid, gamma-glu-glu, g-l-glutamyl-l-glutamic acid
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless
InChI-nyckel OWQDWQKWSLFFFR-WDSKDSINSA-L
LEDER [NH3+][C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn (2S)-2-[[(4S)-4-amino-4-karboxibutanoyl]amino]pentandisyra
Molekylvikt (g/mol) 274.23
PubChem CID 92865
ChEBI CHEBI:73705
Formel vikt 276.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.