Läs mer
gamma-L-Glutamyl L-Glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-L-Glutamyl L-Glutamic Acid |
| CAS | 1116-22-9 |
| Molekylformel | C10H16N2O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic Acid, 2-[2-[2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]acetic Acid, 2-[2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)ethoxy]ethoxy]acetic Acid, 8-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)-3,6-dioxaoctanoic Acid, 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic Acid, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl-8-amino-3,6-dioxaoctanoic Acid, [2-[2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]acetic Acid, Fmoc-aeea, Fmoc-NH-PEG2-CH2COOH, 12-(9H-Fluoren-9-yl)-10-oxo-3,6,11-trioxa-9-azadodecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O7/c11-5(9(16)17)1-3-7(13)12-6(10(18)19)2-4-8(14)15/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.24 |
| Formel vikt | 276.0958 |