Läs mer
Gamma-Lindane-13C6, TRC
Produktkod. 30474294
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30474294 5 mg
1 options
Produktkod. 30474294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4659925MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-HCH-13C6
CAS 104215-85-2
Molekylformel 13C6 H6 Cl6
Kvantitet 5 mg
Synonym (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexaklor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 296.79
Formel vikt 293.8802