Läs mer
gamma-Linolenic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Linolenic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16326-32-2 |
| Molekylformel | C19 H32 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 6,9,12-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)-, γ-Linolenic acid, methyl ester (7CI,8CI), Methyl all-cis-6,9,12-octadecatrienoate, Methyl octadeca-6,9,12-trienoate, Methyl γ-linolenate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.46 |
| Formel vikt | 292.2402 |