Läs mer
Gamma-liponsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrolipoic acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 208.0592 |