Läs mer
Fisherbrand™ Gamma Maxi strålningsbehållare
Produktkod. 12357127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
164 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12357127 164 mm Varje
1 options
Produktkod. 12357127
Beräknad leverans: 31-03-2027
Denna gammastrålningsbehållare, designad för att rymma upp till tre midibox-insatser, är idealisk för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryotuber och falkrör.
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) Designad för att rymma upp till tre midibox-insatser
Höjd (metrisk) 164 mm
Produkttyp Strålningsbehållare
Bredd (metrisk) 304mm