Läs mer
gamma-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanenitrile |
| CAS | 5424-11-3 |
| Molekylformel | C22H26N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)pentanenitrile, NSC 13176 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2/c1-19(24-15-9-4-10-16-24)17-22(18-23,20-11-5-2-6-12-20)21-13-7-3-8-14-21/h2-3,5-8,11-14,19H,4,9-10,15-17H2,1H3 |
| LEDER | CC(CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 2,2-diphenyl-4-piperidin-1-ylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.46 |
| Formel vikt | 318.2096 |