Läs mer
Gamma-methyl-L-leucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-methyl-L-leucine |
| CAS | 57224-50-7 |
| Molekylformel | C7H15NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid, (2S)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid |
| LEDER | CC(C)(C[C@H](N)C(O)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.1103 |