Läs mer
gamma-Methylaminobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Methylaminobutyraldehyde','Diethyl Acetal |
| CAS | 114094-45-0 |
| Molekylformel | C9 H21 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Zolmitriptan Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21NO2/c1-4-11-9(12-5-2)7-6-8-10-3/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(CCCNC)OCC |
| IUPAC-namn | 4,4-diethoxy-N-methylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.27 |
| Formel vikt | 175.1572 |