Läs mer
Gamma-Oryzanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Oryzanol |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C40H58O4/c1-26(2)10-9-11-27(3)29-18-20-38(7)33-16-15-32-36(4,5)34(19-21-39(32)25-40(33,39)23-22-37(29,38)6)44-35(42)17-13-28-12-14-30(41)31(24-28)43-8/h10,12-14,17,24,27,29,32-34,41H,9,11,15-16,18-23,25H2,1-8H3/b17-13+/t27?,29-,32?,33?,34+,37-,38+,39-,40?/m1/s1 |
| Formel vikt | 602.4335 |