missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gamma-Oxo-3-pyridinebutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Oxo-3-pyridinebutyric Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 179.058 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?