Läs mer
gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade) |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1 |