Läs mer
gamma-polyglutaminsyra natriumsalt (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30425441
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30425441 5 g -
30421022 2.5 g 2.5g
30421021 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6894455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26247-79-0
Molekylformel (C5H8NNaO4)n
Synonym Glutamic acid homopolymer sodium salt, L-Glutamic acid polymer sodium salt
LEDER N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1