Läs mer
Fisherbrand™ Gammastrålningssköldar
Produktkod. 12357187 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
15° Vinkel
45° Vinkel
Liten fast 45° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12357187 15° Vinkel Varje
12337187 45° Vinkel Varje
12337177 Liten fast 45° Vinkel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12357187
Beräknad leverans: 08-03-2027
Gammastrålningsskärmar med fasta 15 graders vinklar och en krökt bas av olika dimensioner, är idealiska för skydd mot gammastrålning.
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot gammastrålning, skärm, fast 15 graders vinkel, böjd bas, dimensioner 530h x 350w x 150d mm
  • Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
  • Finns i två storlekar, med antingen en platt bas för att ge bänkskydd, eller en böjd bas som passar bekvämt över säkerhetsbrickor
Specifikationer
Inkluderar 15° Vinkel
Produkttyp Gammastrålningssköld