Läs mer
Thermo Scientific Chemicals gamma-sekretashämmare I
Produktkod. 15466179
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466179 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15466179 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64068.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 133407-83-7 | C26H41N3O5, C26H41N3O5 | 475.63 g/mol
Cellpermeabel. Hämmar --sekretas, ett proteas som klyver amyloidprekursorproteinet (APP) för att generera --amyloidprotein
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Cellpermeabel. Hämmar→ -sekretas, ett proteas som klyver amyloidprekursorproteinet (APP) för att generera→ -amyloidprotein
CAS 133407-83-7
Molekylformel C26H41N3O5
Formel vikt 475.62
Synonym Z-Leu-Leu-Nle-CHO (Nle = Norleucin);
Känslighet Hygroskopisk
Produkttyp Gamma-sekretashämmare I
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.