Läs mer
Thermo Scientific Chemicals gamma-sekretasinhibitor XX
Produktkod. 15406639
Change view
Kvantitet:
3 mg
Förpackningsstorlek:
3mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406639 3 mg 3mg
1 options
Produktkod. 15406639 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64904.0&
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
En dipeptidisk (c)-sekretashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 3 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En dipeptidisk (c)-sekretashämmare
CAS 209984-56-5
Molekylformel C26H23F2N3O3
Formel vikt 463,48 g/mol
Synonym Deshydroxy LY 411575
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.