Läs mer
gamma-secretase modulator 1, MedChemExpress
Produktkod. 16494316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494316 100 mg 100mg
16403018 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16494316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10043
MedChemExpress γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.
γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-secretase modulator 1
CAS 1172637-87-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H24N4OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CN(C2=CC=C(C=C2OC)NC3=NC4=C(S3)CCCC4C5=CC=CC=C5)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 416.54
Formel vikt 416.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration