Läs mer
gamma-secretase modulator 2, MedChemExpress
Beskrivning
gamma-secretase modulator 2 is a potent and selective (gamma)-secretase modulator for treatment of Alzheimer(acute)s disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-secretase modulator 2 |
| CAS | 1093978-89-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22F4N6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (194.37 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC(F)=C2CCC1N3N=NC(C4=CC(OC)=C(N5C=NC(C)=C5)C=C4)=C3)CC(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.47 |
| Formel vikt | 514.47 |
| Visa mer |