Läs mer
gamma-secretase modulator 3, MedChemExpress
Produktkod. 16477886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477886 100 mg -
16418138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16477886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50889
MedChemExpress gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-secretase modulator 3
CAS 1431697-84-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H23FN4OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER COC1=C(N2C=C(C)N=C2)C=CC(NC3=NC4=C(CCCC4C5=CC=C(F)C=C5)S3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 434.53
Formel vikt 434.53
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration