Läs mer
gamma-Secretase Modulators, MedChemExpress
Beskrivning
gamma-Secretase Modulators (Amyloid-β production inhibitor) is a Amyloid-β production inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Secretase Modulators |
| CAS | 937812-80-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H24F3N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Amyloid-β production inhibitor γ-Secretase Modulators |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.83 mM) |
| LEDER | O=C1N2[C@@H](COC[C@]2([H])CC/C1=C\C3=CC(OC)=C(C=C3)N4C=NC(C)=C4)C5=CC(F)=C(F)C(F)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.48 |
| Visa mer |