Läs mer
Berkshire™ Gamma™ SuperSorb™ Låg Endotoxin Wipe
BIOPHARMA
Produktkod. 17161101 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17161101 30 x 30 cm Paket med 160
1 options
Produktkod. 17161101 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer GWSSST16LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9140.25 SEK
    6122.37 SEK / Paket med 160
    Save 3017.88 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Berkshires linje av renrumsservetter med låg endotoxin har konstruerats för att möta de specifika kraven från läkemedels-, hälsovårds- och medicinteknisk industri.
Specifikationer
Material Polyester
Konstruktion Stickad
Kanter Ultraljudsförseglad
Mått (L x B) 30 x 30 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) garanterade endotoxingränser -< 20 EU/enhet -< 0,5 EU/ml