Läs mer
gamma-Undekanolakton, 99 %
Produktkod. 11362867
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362867 500 mL 500ml
11352867 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16028.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-67-6
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.279
MDL-nummer MFCD00005405
InChI-nyckel PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC-namn 5-heptyloxolan-2-on
LEDER CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Undecanolactone
Densitet 0.949
Kokpunkt 164 °C till 166 °C (13 mmHg)
Flampunkt 156 °C (312 °F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 500 mL
Beilstein 81943
Formel vikt 184.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.