Läs mer
gamma-Valerolakton, 98 %
Produktkod. 11423128
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423128 500 g 500g
11458900 25 g 25g
11413128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18872.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Den finner det applikation som en livsmedelstillsats som används för att förbättra smaken eller lukten av ett livsmedel. Det används också som dofter för toalettartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner det applikation som en livsmedelstillsats som används för att förbättra smaken eller lukten av ett livsmedel. Det används också som dofter för toalettartiklar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten (9.381e+004 mg/L vid 25 °C (uppskattning)). Löslig i alkohol, fixerade oljor.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-29-2
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00005400
InChI-nyckel GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC-namn 5-metyloxolan-2-on
LEDER CC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Valerolactone
Smältpunkt -31 °C
Densitet 1.052
Kokpunkt 207 °C till 208 °C
Flampunkt 81 °C (178 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 500 g
Beilstein 80420
Löslighetsinformation Fullt blandbar i vatten (9,381e +004 mg/L @ 25 °C (uppskattning)). Lösliga i alkohol, fasta oljor.
Formel vikt 100.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.