Läs mer
gamma-Valerolactone, 98%
Produktkod. p-7024355
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11458900
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18872.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Den finner det applikation som en livsmedelstillsats som används för att förbättra smaken eller lukten av ett livsmedel. Det används också som dofter för toalettartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner det applikation som en livsmedelstillsats som används för att förbättra smaken eller lukten av ett livsmedel. Det används också som dofter för toalettartiklar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten (9.381e+004 mg/L vid 25 °C (uppskattning)). Löslig i alkohol, fixerade oljor.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-29-2
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00005400
InChI-nyckel GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC-namn 5-metyloxolan-2-on
LEDER CC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Valerolactone
Smältpunkt -31°C
Densitet 1.052
Kokpunkt 207°C to 208°C
Flampunkt 81°C (178°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
Beilstein 80420
Löslighetsinformation Fully miscible in water (9.381e+004mg/L @ 25°C (est.)). Soluble in alcohol,fixed oils.
Formel vikt 100.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.