Läs mer
gamma-Valerolakton, TRC
Produktkod. 30451671
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30451671 10 g
1 options
Produktkod. 30451671 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09145510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Valerolactone
CAS 108-29-2
Molekylformel C5 H8 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Hydroxypentanoic acid lactone, 4-Hydroxyvaleric acid lactone, 4-Methyl-γ-butyrolactone, 4-Pentanolide, Tetrahydro-5-methyl-2-furanone, γ-Pentalactone, Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
LEDER CC1CCC(=O)O1
IUPAC-namn 5-metyltetrahydrofuran-2-on
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.0524