Läs mer
Gamma-Valprolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Valprolactone |
| CAS | 40923-58-8 |
| Molekylformel | C8 H14 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2(3H)-Furanone','dihydro-5-methyl-3-propyl-, Valeric acid','4-hydroxy-2-propyl-','lactone (6CI), Valeric acid','γ-hydroxy-α-propyl-','lactone (4CI), Dihydro-5-methyl-3-propyl-2(3H)-furanone, γ-Valprolactone, 5-Methyl-3-propyloxolan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-4-7-5-6(2)10-8(7)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC1CC(C)OC1=O |
| IUPAC-namn | 5-methyl-3-propyloxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |