Läs mer
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Renrumstorkare
BIOPHARMA
Produktkod. 12887143 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12887143 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) Paket med 300
1 options
Produktkod. 12887143 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer GW120ST15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7644.00 SEK
    6359.76 SEK / Paket med 300
    Save 1284.24 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
Intyg om sterilitet.
Gamma Wipe™ 120 är en steril renrumstvättad 100 % polyester stickad torkare.
För användning i ISO Klass 4 (Klass 10) applikationer
  • Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen
  • Polyesterstickat tyg med kontinuerlig filament
  • Hög uppsugningsförmåga
  • Hög nötningsbeständighet
  • Mjuk hand och kant för känsliga ytor
  • Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings- och desinficeringslösningar inklusive isopropylalkohol, fenoler, blekmedel och kvartära ammoniumföreningar
  • För användning i ISO Klass 4 (Klass 10) applikationer
Beställningsinfo
Ytvikt: 151 g/ m2 .
Uppfyllande
Gammabestrålad och validerad steril till en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med ANSI/AAMI/ISO amerikanska nationella standarder och europeiska standarder EN1174 och EN552.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Kompatibilitet Vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 151 gsm
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Konstruktion Sticka
Kanter Knivsnitt
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO Klass 4 och högre sterila miljöer där mikrobiell uteslutning krävs, utmärkt för rengöring av medicinsk utrustning
För användning med (utrustning) För rengöring av sterila laminära luftflödesenheter, barriärisolatorer och bioinneslutningsenheter
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila