Läs mer
Berkshire™ Gamma™ Torka SuperSorb™
BIOPHARMA
Produktkod. 17217210 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
30 x 30 cm
Produktkod. 17217210
Brand: Berkshire™ GWSSST16
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gamma Wipe Supersorb™ är en högsorberande, ultraljudsförseglad kanttvättad tvåskikts torkare som rekommenderas för renrum ISO Klass 3 och högre miljöer som består av 100 % sammanhängande filamentpolyester.
Den är sammansatt av 100% sammanhängande filamentpolyesterstickad tyg. Varje förpackning är gammabestrålad steril till en 10-6 Sterility Assurance Level. Denna kombination av egenskaper ger Gamma Wipe Supersorb™ med den höga nivån av renhet, nötningsbeständighet och kemisk kompatibilitet som krävs för rengöring av kritiska sterila processmiljöer.
Specifikationer
Material Polyester
Konstruktion Stickad
Kanter Ultraljudsförseglad
Mått (L x B) 30 x 30 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO Klass 3 - 5, renrumsklass 1 - 100, EU-klass A/B/C/D