Läs mer
Berkshire Corporation™ Gamma Wipe™ - VP
Produktkod. 17877859 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm.
Produktkod. Mått (L x B)
17877859 30 x 30 cm.
1 options
Produktkod. 17877859 Leverantör Berkshire Corporation™ Leverantörsnummer GWVPST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7381.52 SEK
    6573.84 SEK / Paket med 500
    Save 807.68 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Gamma Wipe™ - VP är en steril ultraljudsförseglad kantrenrumstorkare tvättad av 100 % polyester. Rekommenderas för ISO miljöer i klass 3 och uppåt.
  • Kritiskt låga partiklar, fibrer, joner och extraktbara ämnen
  • Hög nöthållighet
  • Lätt materialdesign med hög absorption minskar den faktiska användningskostnaden jämfört med tyngre produkter
  • Hög absorptionsförmåga
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkning
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyesterstickad stickning
Mått (L x B) 30 x 30 cm.
För användning med (applikation) Utformad för användning i ISO klass 3 och högre sterila miljöer där mikrobiell uteslutning krävs. Designad för rengöring av sterila ytor och utrustning under aseptisk bearbetning och USP <797> applikationer. För rengöring av sterila laminära luftflödesenheter, barriärisolatorer och biocontainment-enheter.
Sterilitet Sterila