Läs mer
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Produktkod. 11584945 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584945 5 mL 5ml
11594945 25 mL 25ml
11504955 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11584945 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17088601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
  • Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
  • More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
  • Yields up to 18mg/mL mouse IgG
  • Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp GammaBind Plus Sepharose
Ligand Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
Partikelstorlek 90 μm
Innehåll och lagring 2°C to 8°C, 20% Ethanol
Kvantitet 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • gammabind plus sepharose
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol