Läs mer
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
5ml
Beskrivning
- Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
- More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
- Yields up to 18mg/mL mouse IgG
- Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | GammaBind Plus Sepharose |
| Ligand | Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region |
| Partikelstorlek | 90 μm |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C, 20% Ethanol |
| Kvantitet | 5 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- gammabind plus sepharose
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol