Läs mer
Ansell GAMMEX™ AMT™ Teknik, pulverfria latexhandskar
Produktkod. 17893602 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893602 7.5
17883712 9
17863592 6
17873682 7
17863712 8.5
17843672 6.5
17883672 5.5
17813722 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17893602 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330023075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.50 SEK
    1176.40 SEK / 25 par
    Save 409.10 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Det proprietära AMT™ Tekniken för dessa handskar möjliggör applicering av klorhexidinglukonat för extra skydd under kirurgiska ingrepp, även när ett handskebrott inträffar.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certifierad
  • Proprietär AMT Technology™ möjliggör applicering av klorhexidinglukonat (CHG) på den inre beläggningen, hämmar användarens återväxt av bakterier samtidigt som det ger rapolyisoprenerad antiviral och antibakteriell verkan för extra skydd även när ett handskebrott inträffar
  • Dödar minst 99 % av Hep-C-virus och HIV-1-stam Mn så tidigt som 1 minut
  • Dödar mellan 99 och 99,999 % av åtta vanliga grampositiva, gramnegativa och läkemedelsresistenta bakterier så tidigt som efter 1 minut
  • Antimikrobiell handske innehåller fuktkrämer, mjukgörande medel och anti-irriterande komponenter, vilket säkerställer en hudvänlig handske samtidigt som den ger förbättrat skydd
  • OBS: Ej bevisat att skydda mot blodburna infektioner där huden är trasig, skär eller punkterad. HIV-1-stam Mn är en väl studerad, virulent stam av HIV-1.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 8,66± 0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87± 0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latexhandskar
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,87± 0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330023
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm